Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seite nwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Versio 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I00023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seite nwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Versio 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636I00023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE