Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636B02013D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636B02013D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE