Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636A03013A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636A03013A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE