Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636A02026A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636A02026A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE