Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606I03012C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606I03012C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE