Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606I01013D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA606I01013D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE