Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: E 1 * 1 ST
  ERLAAA606F02013D21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: E 1 * 1 ST
  ERLAAA606F02013D21