Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Saisie de commande
Login
/
Register
Produits
Vue d'ensemble
Produits pour les sciences de la vie
Biologie cellulaire
Sérums
Médias
Compléments alimentaires et antibiotiques
Cytokines, Facteurs de Croissance et Inhibiteurs
Transfection
Matrices extracellulaires et Plaques coatées
Consommables pour la culture cellulaire
Anticorps
Immunoessais et essais cellulaires
Equipements et Instruments de biologie cellulaire
Génomique
Préparation d'échantillons d'acide nucléique
Clonage et édition génique
Séquençage
Eléctrophorèse de l'ADN
Amplification
Microbiologie
Milieux de culture pour la microbiologie
Tests rapides
Tests de micro-organismes
Solutions de coloration
Kits pour la microscopie
Contrôle de l'hygiène
Fournitures Anaérobies et Générateurs de Gaz
Échantillonneurs d'air
Compteurs de colonies
Diluteurs gravimétriques
Préparateurs de milieux de culture
Distributeurs de milieux de culture
Protéomique
Extraction de protéines
Purification de protéines
Électrophorèse et transfert
Détection et quantification des protéines
Anticorps
Liaison des protéines Étiquetage
Synthèse peptidique
Équipements et Instruments
Autoclaves et Stérilisateurs
Balances
Balances de laboratoire
Balances industrielles
Balances d'humidité
Centrifugeuses
Mini-centrifugeuses
Microcentrifugeuses
Centrifugeuses de paillasse
Centrifugeuses sur pied
Environnement
Échantillonneurs d'eau
Floculation
Débitmètres
Turbidimètres
Appareils de mesure de la DBO
Spectrophotomètres
Biophotomètres
Photomètres de flamme
Réflectomètres
Chauffage et Climatisation
Cryothermostats et Refroidisseurs
Circulateurs et Thermostats
Bains, Bains à eau et Bains à agitation
Réfrigérateurs
Congélateurs
Congélateurs ultra-basses températures
Stockage Cryogénique
Incubateurs
Chambres d'essais climatiques
Étuves standard
Étuves haute température
Fours
Instruments de manipulation des liquides
Diluteurs
Distributeurs et Pompes
Pipettes mécaniques
Microbiologie
Échantillonneurs d'air
Homogénéisateurs de laboratoire
Mixeurs pour laboratoires
Distributeurs de milieux de culture
Compteurs de colonies
Microscopie
Microscopes
Caméras
Éclairage
Loupes
Mélangeurs, Agitateurs et Broyeurs
Homogénéisateurs
Broyeurs
Agitateurs
Agitateurs
Agitateurs Vortex
Broyeurs
Mortiers et Pilons
Mesures physiques
Viscosimètres
Extracteurs Soxhlet
Réfractomètres
Polarimètres
Dispositifs de distillation
Testeurs de point d'éclair
Densimètres
Hydromètres
Sondes de température
Calorimètres
Manomètres
Appareils de mesure du point de fusion
Pompe
Pompes péristaltiques
Pompes à liquides
Pompes à vide
Pompes à vide à palettes
Thermomètres et Hygromètres
Thermomètres numériques
Thermomètres Analogiques
Hygromètres
Enregistreurs graphiques
Mobilier de laboratoire
Plans de travail
Bancs pour vestiaires
Étagères
Étagères et Racks pour vestiaires
Tables et Postes de travail
Tables
Tables de Pesée
Postes de travail modulaires
Chaises et Tabourets de laboratoire
Escabeaux et Marche pieds
Hottes aspirantes et Enceintes d'extraction
Hottes de pharmacie
Hottes à extraction
Enceintes pour la recherche animale
Enceintes de pesée
Hottes chimiques
Enceintes pour médecine légale
Hottes sans conduits
Hottes à flux laminaire
Chariots
Boîtes à gants
Consommables de laboratoire
Verrerie
Tubes de culture
Fioles
Bouteilles
Flacons
Eprouvettes graduées
Béchers
Pots
Bassins et Coupelles d’évaporation
Entonnoirs
Cellules et Cuvettes
Verrerie pour la distillation
Dessicateurs
Anatomie, Pathologie et Clinique
Lames
Lamelles couvre-objets
Cellules de numération
Aiguilles pour seringues
Seringues médicales
Écouvillons à usage clinique
Baisse-langue
Lancettes
Lames
Récipients à échantillons
Cuves de coloration
Portoirs à coloration
Filtration
Collecteurs de filtration
Filtres pour bouchons de flacons
Capsules de filtration
Filtres-seringue
Filtres de ventilation
Tubulure pour dialyse
Filtres à membrane
Dispositifs de flux tangentiel
Plaques filtrantes
Disques filtrants
Papiers filtrants
Filtres pour la centrifugation
Articles Plastique (Général)
Bonbonnes
Flacons en plastique
Flacons pour la culture cellulaire
Tubes à centrifuger
Supports pour tubes
Tapis et Films d'étanchéité
Plateaux de pesée en plastique
Pipettes de transfert
Boîtes de Petri
Liens vers plaques à puits profonds
Cryotubes
Pipelines sérologiques
Creusets et Types de métaux
Creusets
Coupelles de Pesée
Scalpels
Pinces
Forceps et Pinces brucelles
Ciseaux
Bouchons en aluminium
Supports
Tamis
Barreaux magnétiques
Manipulation des liquides
Embouts de pipettes manuelles
Embouts de pipettes robotisées
Réservoirs
Distributeur pour flacons
Burettes
Pipettes mécaniques
Pipettes de transfert
Systèmes automatisés de manipulation de liquides
Pipelines pas à pas et répétitives
Contrôleurs et Remplisseurs de pipettes
Pipettes électroniques
Électrochimie
Électrodes pH
Électrodes ioniques spécifiques
Électrodes de conductivité
Sondes à oxygène dissous
Électrodes Redox
Produits chimiques
Produits chimiques par marque
Produits Chimiques par Méthode
Chromatographie en phase liquide à haute pression (HPLC)
Titration
Mesure du pH
Spéctroscopie UV/Vis
Tests de dissolution
Chromatographie Gazeuse
Mesure de la conductivité
Normes de propriétés physiques
Résonance de l'aimant nucléaire
AAS / ICP
Détermination de l'azote
Produits chimiques par Catégorie
Synthèse Organique
Solutions de fabrication sur mesure
Chromatographie
Préparation des échantillons
Filtres-seringue
Plaques d'extraction de phase pour échantillons
Extracteurs automatiques
Colonnes de préparation des échantillons
Unité d'extraction en phase solide manuelle
Sorbants pour extraction en phase solide
Colonnes, Cartouches et Disques d'extraction en phase solide
Chromatographie Liquide
Hotte et Masque pour salle blanche Tyvek® IsoClean®
Colonnes pour la chromatographie
Flacons pour la chromatographie
Seringues
Raccords, Tubes et Accessoires
Matériaux en vrac
Chromatographie Gazeuse (GC)
Instruments pour CPG
Logiciels de chromatographie
Colonnes pour la chromatographie
Raccords et Accessoires pour CPG
Seringues chromatographie
Aiguilles pour seringues
Générateurs de gaz et Accessoires
Réactifs de dérivatisation pour CPG
Solvants pour CPG
CCM / HPTLC
Plaques
Équipements et Accessoires pour CCM
Solvants pour la Chromatographie en phase liquide à haute pression (HPLC)
Chromatographie préparative et Flash
Instruments préparatifs
Logiciels de chromatographie
Colonnes de chromatographie préparative/flash
Sorbants en vrac
Solvants ACS
Tubes et connecteurs
Instruments de mesure du point d'éclair
Santé
Chimie clinique
Analyseurs
Tests de dépistage de drogues
Tests sérologiques
Chimie et Immunoessai
Collecte et Transport des prélèvements de tissus et de sang
Prélèvement de sang
Bioprocédés en amont
Conteneurs de prélèvement d'échantillons
Écouvillons cliniques
Sacs à échantillons
Conteneurs de transport d'échantillons
Poches réfrigérantes
Champs chirurgicaux
Indicateurs de température
Écouvillons
Tubes de prélèvement sanguin
Histologie et Cytologie
Consommables pour le traitement des tissus
Équipement d'histologie et d'anatomopathologie
Colorants histologiques
Réactifs de microscopie et de coloration
Archivage et Stockage
Coloration
Hématologie
Compteurs de cellules
Coloration hématologique
Rotateurs et Rouleaux pour tubes
Seringues médicales
Aiguilles pour seringues
Réactifs d'hématologie
Équipement clinique général
Centrifugeuses
Microscopes
Stockage à froid
Hottes de sécurité biologique
Purificateurs d'eau
Microbiologie clinique
Colorants microbiologiques
Milieux déshydratés
Supports préparés
Colorants de microbiologie
Incubateurs à CO2
Tests parasitaires
Kits de Test Bactérien, Kits de Tests Viraux et Contrôle
Consommables de microbiologie
Compteurs de colonies
Contrôles de qualité clinique
Environnement contrôlés, Sécurité & EPI
Gants et Protection des mains
Gants de laboratoire
Gants pour salles blanches
Gants résistants aux produits chimiques
Gants industriels
Gants pour applications spécifiques
Protection individuelle & Produits
Protection des yeux et du visage
Protection respiratoire
Protection auditive et de la tête
Vêtements à usage unique
Tenue de travail
Chaussures
Protection et Hygiène de la peau
Protections anti-chutes
Détection de gaz
Protection contre les radiations
Systèmes de détection de gaz
Premiers secours et Urgences
Trousses de premiers secours
Pansements et Soin des plaies
Solutions oculaires
Douches de sécurité
Couvertures anti-feu
Équipements d'évacuation
Protection et Nettoyage des Installations
Contrôle des déversements
Nettoyage et Désinfection
Gestion des déchets et Recyclage
Protections pour paillasse
Tapis et Revêtements de sol
Contrôle des décharges électrostatiques
Rubans adhésifs
Cadenas de sécurité
Équipements et Accessoires
Imprimantes et Etiquettes
Ruban adhésif et Fournitures de bureau
Emballage
Housses
Gestion des fluides
Manipulation de plaquettes et de puces
Manutention et Stockage de produits chimiques
Surveillance environnementale
Boîtes à gants et Sacs à gants
Outils et Fournitures industrielles
Abrasifs
Adhésifs, Mastics et Rubans
Lubrifiants chimiques
Électricité et Eclairage
Outils électriques
Sets d'outils
Fixations, Colliers et Sangles
Outil Manuel
Marqueurs de laboratoire
Chariots et Caddies
Bidons de sécurité
Outils de mesure et de niveau
Gestion des fluides
Pompes de manutention de fluides
Pompes péristaltiques Masterflex®
Pompes à pistons
Pompes à engrenages
Pompes à seringues
Pompes centrifuges
Pompes à membrane
Pompes de transfert/fûts
Pompes HPLC/Gel PC
Pompes microfluidiques
Pompes à tubes et Pompes à tuyaux
Pompes à cavité progressive
Pompes à lobes rotatifs
Tubes et Raccords
Tubes pour pompes Masterflex®
Tubes de transfert flexibles
Tubes de transfert rigides
Raccords
Clips pour tubes
Joints
Accessoires pour tubes
Mesure et Contrôle des fluides
Vannes
Indicateurs de débit
Interrupteurs de débit
Capteurs de débit
Capteurs de niveau
Débitmètres
Assemblages et Consommables à usage unique
Filtration pour la bioproduction
Systèmes de transfert de fluides
Ensembles d'échantillonnage
Sacs de bioprocédés
Systèmes à usage unique
Systèmes de mélange
Conteneurs pour bioproduction
Systèmes de bioproduction sur mesure
Bioproduction Ingrédients & Excipients
Ingrédients pharmaceutiques actifs
Excipients
Gestion des tampons
Tampons hydratés, Réactifs et Milieux de culture cellulaire
Système d'emballage à distribution directe J.T.Baker®
Système d'emballage Flowmor
Services
Vue d'ensemble
Services de laboratoire et de production
Services d'approvisionnement et Gestion des articles
Services d'approvisionnement et de chaîne logistique
Solutions de gestion des stocks
Solutions de gestion chimique
Services généraux de laboratoire
Services de laboratoire technique
Services scientifiques
Préparation des milieux de culture et des tampons
Services de gestion des échantillons
Services de production
Environnement critique et assainissement
Préparation des processus de production
Planification et gestion des matériaux
Services d’optimisation post-traitement
Conseil en processus métiers
Conseil en optimisation des processus
Gestion de projet
Approvisionnement et Sourcing
Solutions d'approvisionnement Marketsource
Gamme de produits en ligne Marketsource
Services d'équipement et d'instrumentation
Services techniques multi-fournisseurs
Services de conformité
Services d'entretien des équipements
Unités de contrôle de température
Balances et Pesées
Chromatographie et Spectroscopie de Masse
Hottes aspirantes et Armoires de sécurité
Équipements et Instruments de laboratoire
Étalonnage des pipettes et tests volumétriques
Le parcours d'un médicament
Services d'entretien des équipements
Solutions numériques
Vue d'ensemble
Optimisation des flux de travail
Solutions logicielles
Chemical Manager
Gestionnaire d'équipement
Solutions matérielles
Commerce numérique
Gestionnaire de stocks
Outils e-Commerce
Services d'Intégration B2B
Informatique des données
Données, Indicateurs et Solutions analytiques
Services numériques
Applications
Vue d'ensemble
Bioproduction
Anticorps monoclonaux (AcM)
Protéines recombinantes
Protéines recombinantes : Traitement en amont
Protéines recombinantes : Traitement en aval
Formulation et remplissage final des protéines recombinantes
Thérapie génique
Votre thérapie génique unique à grande échelle
Traitement en amont de la thérapie génique
Traitement en aval de la thérapie génique
Remplissage final de la thérapie génique
Considérations clés pour la production de vecteurs viraux
Thérapie cellulaire
Traitement amont pour la thérapie cellulaire
Traitement aval pour la thérapie cellulaire
Conditionnement final pour la thérapie cellulaire
Promesse et potentiel : Thérapies cellulaires pour les patients pédiatriques
Vaccins
Formulation et Remplissage final des vaccins
Vaccins
Traitement en aval des vaccins
Solutions et Produits de bioproduction pour les vaccins
ARNm
Solutions de pompes péristaltiques et de manipulation de fluides Masterflex®
Bioprocédés en amont
Bioprocédés en aval
Formulation et Remplissage aseptique
Sciences de la vie
Biologie cellulaire
Culture cellulaire et croissance
Analyse cellulaire
Génomique
qPCR
Édition génique
Séquençage nouvelle génération
Protéomique
Technologie d'expression des protéines
Méthodes de purification des protéines
Électrophorèse des protéines et Western Blot
Microbiologie
Marques phares
Littérature
Bibliothèque de notes d'application
Guides de sélection de produits
Sélecteur d'anticorps IgGy
Chromatographie
Chromatographie pour l'industrie pharmaceutique
Chromatographie liquide analytique
Sélection de colonnes
Colonnes HPLC et UHPLC d’Avantor® et support technique
Chromatographie pour la biopharmacie
CL pour macromolécules (Bio CL)
Chromatographie pour l'agroalimentaire
Chromatographie et Environnement
Purification
Chromatographie Gazeuse
CL-MS
Chromatographie liquide - Préparation d'échantillons
Guide SPE
Bibliothèque d’applications chromatographie
Matériel pédagogique de chromatographie
Marques phares en chromatographie
Contrôle et Tests qualité
Spectroscopie Atomique
Électrochimie
Spectroscopie moléculaire
Propriétés physiques et chimiques
Analyses environnementales
Titration
Chromatographie
Spectrométrie de masse
Marques phares en matière de contrôle et de tests qualité
PROMOTIONS - Contrôle qualité et test
Documentation sur le contrôle et les tests qualité
Technologies avancées et matériaux appliqués
Aviation et Défense
Espace
Semi-conducteurs et MEMS
Optoélectronique et Electronique
Agroalimentaire
Environnements contrôlés
Nouvelles solutions
Solutions par secteur d'activité
Produits pharmaceutiques, biotechnologies et nutraceutiques
Semi-conducteurs et microélectronique
Dispositifs médicaux et soins de santé
Aérospatiale et Automobile
Solutions durables pour environnements contrôlés et salles blanches
Développement durable Solutions
Solutions durables d'hygiène et d'élimination
Solutions plus écologiques pour un environnement contrôlé Environnements
Solutions de recyclage
Marques phares pour environnements contrôlés
Services aux fournisseurs
Documentation sur les environnements contrôlés
Santé
Cytologie
Prélèvement de sang
Hématologie
Histologie
Fécondation in vitro
Prélèvement et transport d'échantillons
Documentation médicale
Marques phares du secteur de la santé
Sécurité
Sécurité en laboratoire
Fabrication d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail
Maintenance, protection et hygiène des installations
Documentation sur la sécurité
Marques phares en matière de sécurité
Solutions phares
Nos marques
J.T.Baker®
NuSil
Solutions de pompes péristaltiques et de manipulation de fluides Masterflex®
VWR
Macron Fine Chemicals™
Outils phares
La science au service de la science
Soutien à la recherche sur la COVID-19
Pointes robotisées J.T.Baker®
Programme de démarrage de laboratoire
Notre collection de marques
Recherche et Développement
Équipements et instrumentation
Fours et incubateurs
Centrifugation
Titration
Stockage à froid
Pesage
Synthèse Organique
Spectrophotomètres
Manipulation des liquides
Microscopie
Documentation R&D
Marques phares en R&D
Production
Produits chimiques de production
Fournitures et Equipements miniers
Préparation des échantillons
Analyse de flamme
Chimie Humide
Essais métallurgiques
Raffinage
Analyses environnementales
Produits chimiques
Sécurité
Pesage
Documentation minière
Éducation scientifique
Analyses environnementales
Pétrochimie
Normes et méthodes
Agroalimentaire
Autoclaves et Accessoires
Stockage à froid
Analyse alimentaire
Kits de tests microbiologiques rapides
Prélèvement d'échantillons
Préparation des échantillons
Mesure et enregistrement des données de température et d'humidité
Documentation agroalimentaire
Articles techniques sur l'agroalimentaire
Recherche Académique
Conception et mobilier de laboratoire
VWR LabConcept
Concevoir et planifier votre laboratoire
Inspirez-vous
Mobilier de laboratoire
Marques phares de conception et de mobilier de laboratoire
Ressources de mobilier
Chaises ergonomiques BIMOS
Science et technologie avancées des batteries
Gestion des installations
Métaux, Exploitation minière et Raffinage
Production de matériaux pour batteries
Assemblages de cellules, Modules et Packs de batteries
Recyclage des batteries
R&D, tests d'assurance qualité/contrôle qualité des batteries
Produits chimiques et matières premières pour la production
Équipements et Instruments avancés pour batteries
EPI et sécurité des batteries
Consommables avancés pour batteries
Services avancés pour batteries
Support
Vue d'ensemble
Ressources
Demander à Avantor
Ressources
Codes pays du certificat d'analyse
Définitions des grades
Définitions du silicone
Parcours en sciences de la vie
Littérature
Promotions
Centre de connaissances
Vidéos
Déstockage
Leadership éclairé
Leadership éclairé en biopharmacie
Leadership éclairé en santé
Leadership éclairé en technologies avancées et matériaux appliqués
Leadership éclairé
Leadership éclairé en matière d'innovation et de qualité
Événements
Webinaires
Liste des événements
Certifications ISO
Recherche Certificat/MSDS
Certifications ISO locales
Collaborer avec Avantor
Gestion de votre compte
Expédition et distribution
Comment expédier
Comment vendre
Centre d'assistance
Conditions générales
Littérature
Promotions
Création d'un nouveau laboratoire
À propos
Vue d'ensemble
Mission, Vision, Valeurs
Leadership
Conseil d'administration
Scientifique Conseil consultatif
Historique
Empreinte mondiale
Fabrication sur mesure
Innovation chez Avantor
Les coulisses de l’innovation
Innovation en biopharmacie
Centre d'innovation de Bridgewater
Centre d'innovation Corée
Centre d'innovation de Shanghai
Qualité et conformité
Gestion du changement
Certifications ISO locales
Développement durable
Rapports de développement durable
Personnes et culture
Attirer et faire progresser nos collaborateur
Renforcer notre culture d’inclusion et d’appartenance
Prendre soin de nos collaborateurs
Autonomisation des fournisseurs
Innovation et environnement
Durabilité opérationnelle
Produits écoresponsables
Innovation produit durable
Impact sur la communauté
Fondation Avantor
Dons et bénévolat des collaborateurs
Gouvernance & Intégrité
Conformité et certification
Programme de fournisseurs responsables
Avantor Business System
Politiques et déclarations
Notre engagement DEI
Actualités
Carrières
Investisseurs
Empreinte mondiale
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
France
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Lien pour commander
ContactUsLinkComponent
Home
Not Found
Not Found | Avantor
Print
Oops!
We couldn't find the page you are looking for.
Here are some useful links instead:
Page d'accueil
FAQ