Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
mit PE-Olive Kern NS29/32 Flansch D.58mm +0/-1, NW40mm Körper D.45mmx35mm Ablaufrohr D.12mmx40mm Länge ges. 149mm n.Skizze 1 * 1 items
Catalog # NEUB4101-05-2914
mit PE-Olive Kern NS29/32 Flansch D.58mm +0/-1, NW40mm Körper D.45mmx35mm Ablaufrohr D.12mmx40mm Länge ges. 149mm n.Skizze 1 * 1 items
Catalog # NEUB4101-05-2914
Frequently Bought Together