Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
ViroMag Stem, un activateur de transduction lentivirale basé sur la magnétofection, permet une modification génétique virale amélio rée dans une large gamme de cellules souches dans différentes applications, telles que la thérapie génique ex vivo et 1 * 1 KIT
Catalog # OZBIKC31000
Supplier:  OZ BIOSCIENCES
ViroMag Stem, un activateur de transduction lentivirale basé sur la magnétofection, permet une modification génétique virale amélio rée dans une large gamme de cellules souches dans différentes applications, telles que la thérapie génique ex vivo et 1 * 1 KIT
Catalog # OZBIKC31000
Supplier:  OZ BIOSCIENCES
Frequently Bought Together