Order Entry
France
Orders LinkContactUsLinkComponent
ε-Caprolactam 99%
Bottle, 2,5 kg
  APOSOR42190-2.5KG
ε-Caprolactam 99%
  APOSOR42190-2.5KG
 :  105-60-2
ε-Caprolactam 99%
Bottle, 2,5 kg
 :  105-60-2
261,00 €
1 * 2,5 kg
 :  Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
  •  :105-60-2
  •  :C₆H₁₁NO
  •  :MFCD00006936
  •  :113.16 g/mol
  •  :267 °C
  •  :70 °C
  •  :130 °C
  •  :Ambient
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    2,5 kg