Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Cet appareil permet de tester directement et avec précision le titre alcoométrique des vins secs, cidres et bières, de constitution normale. Pour répondre aux normes actuelles de fabrication et de sécurité, le modèle inclut un thermomètre électroniqu 1 * 1 SET
  DUJA160020
Cet appareil permet de tester directement et avec précision le titre alcoométrique des vins secs, cidres et bières, de constitution normale. Pour répondre aux normes actuelles de fabrication et de sécurité, le modèle inclut un thermomètre électroniqu 1 * 1 SET
  DUJA160020
Frequently Bought Together