Les Laboratoires Dujardin-Salleron ont développé le DS TEMP, un thermomètre de précision dernière génération. Il permet de remplacer le thermomètre à mercure pour ébulliomètre. Les risques de casse et la présence de mercure au laboratoire peuvent êt 1 * 1 Pce
Catalog # DUJA410202
Supplier: LABORATORIES DUJARDIN SALLERON
Frequently Bought Together