Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Chaussures VARGAS en cuir noir S3 SRC, basse mixte, fermeture par lacets, doublure quartier 100% polyamide, première de propreté amovible complète textile + mousse, semelle polyuréthane double densité, embout acier 200 joules, insert anti perforation 1 * 1 PAIRE
Catalog # PARAVARGAS3834/44
Fournisseur:  PARADE
Chaussures VARGAS en cuir noir S3 SRC, basse mixte, fermeture par lacets, doublure quartier 100% polyamide, première de propreté amovible complète textile + mousse, semelle polyuréthane double densité, embout acier 200 joules, insert anti perforation 1 * 1 PAIRE
Catalog # PARAVARGAS3834/44
Fournisseur:  PARADE
Frequently Bought Together