Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Barreau d'agitation aimanté, revêtement PTFE forme droite 40x8mm (lxd) avec anneau central fixe - étiquette avec lot et certificat de conformité-traçabilité 1 * 10 Pce
Catalog # COWISAN001.340
Supplier:  COWIE
Barreau d'agitation aimanté, revêtement PTFE forme droite 40x8mm (lxd) avec anneau central fixe - étiquette avec lot et certificat de conformité-traçabilité 1 * 10 Pce
Catalog # COWISAN001.340
Supplier:  COWIE
Frequently Bought Together