Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Cônes en portoirs, volume max. 250 µl, pour pipettes Rainin avec LTS™ LiteTouch™, large orifice (1,5 mm), faible rétention, stérilisés, 960 cônes en 10 portoirs de 96. 1 * 960 items
Catalog # RAIN30389250
Supplier:  RAININ
Cônes en portoirs, volume max. 250 µl, pour pipettes Rainin avec LTS™ LiteTouch™, large orifice (1,5 mm), faible rétention, stérilisés, 960 cônes en 10 portoirs de 96. 1 * 960 items
Catalog # RAIN30389250
Supplier:  RAININ
Frequently Bought Together