Doté d’un chauffage électrique régulé électroniquement, d’une réfrigération en continu et d’un capteur de pression, l’Ebulliometer permet de déterminer directement et avec précision le titre alcoométrique des vins secs en 6 minutes environ. Sélection 1 * 1 Pce
Catalog # DUJA160350D
Supplier: LABORATORIES DUJARDIN SALLERON
Frequently Bought Together