Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
ECO12BW- Armoire de sécurité sous paillasse 2 portes pour produits chimiques (Bois aggloméré inifuge, revêtu d'un mélaminé hydrofuge ), 2 compartiments équipés de 2 tiroirs extractibles par compartiments avec bac de rétention en PP - Dimensions exte 1 * 1 Pce
  ASEMK89179
 :  ASEM
ECO12BW- Armoire de sécurité sous paillasse 2 portes pour produits chimiques (Bois aggloméré inifuge, revêtu d'un mélaminé hydrofuge ), 2 compartiments équipés de 2 tiroirs extractibles par compartiments avec bac de rétention en PP - Dimensions exte 1 * 1 Pce
  ASEMK89179
 :  ASEM
Frequently Bought Together