Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
POISONS - Armoire de sécurité pour poisons et toxiques, équipée de 2 étagères en acier peint ajustables en hauteur et fermeture à cl é - Dimensions externes : L500xP300xH400 mm 1 * 1 Pce
Catalog # ASEMK89048
Supplier:  ASEM
POISONS - Armoire de sécurité pour poisons et toxiques, équipée de 2 étagères en acier peint ajustables en hauteur et fermeture à cl é - Dimensions externes : L500xP300xH400 mm 1 * 1 Pce
Catalog # ASEMK89048
Supplier:  ASEM
Frequently Bought Together