Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Système de récupération AVEC ALARME DE NIVEAU à intégrer dans une armoire SOUS PAILLASSE. Système composé d'un entonnoir en PEHD noi r avec tamis et câble pour mise à la terre, d'un adaptateur pour montage sur paillasse, d'un tube flexible et d'un bi 1 * 1 Pce
Catalog # ASEMEOF200MY11E10
Supplier:  ASEM
Système de récupération AVEC ALARME DE NIVEAU à intégrer dans une armoire SOUS PAILLASSE. Système composé d'un entonnoir en PEHD noi r avec tamis et câble pour mise à la terre, d'un adaptateur pour montage sur paillasse, d'un tube flexible et d'un bi 1 * 1 Pce
Catalog # ASEMEOF200MY11E10
Supplier:  ASEM
Frequently Bought Together