Order Entry
France
Orders LinkContactUsLinkComponent
Combistorage à 2 compartiments sans système de ventilation : ACIDE/BASE: à porte INFLAMMABLE TYPE 90 à tiroir Dimensions externes : L595xP600xH1650 mm 1 * 1 Pce
Combistorage à 2 compartiments sans système de ventilation : ACIDE/BASE: à porte INFLAMMABLE TYPE 90 à tiroir Dimensions externes : L595xP600xH1650 mm 1 * 1 Pce
Catalog # ASEMEO260C
Supplier:   ASEM
Combistorage à 2 compartiments sans système de ventilation : ACIDE/BASE: à porte INFLAMMABLE TYPE 90 à tiroir Dimensions externes : L595xP600xH1650 mm 1 * 1 Pce
Catalog # ASEMEO260C
Supplier:  ASEM
Combistorage à 2 compartiments sans système de ventilation : ACIDE/BASE: à porte INFLAMMABLE TYPE 90 à tiroir Dimensions externes : L595xP600xH1650 mm 1 * 1 Pce
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 Pce
Product Details & Documents