Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Forensik-Abstrichtupfer in Transportröhre mit Belüftungsmembran, Tupferstab aus Holz, spitzer Tupferkopf, selbsttrocknend in der Röhre, mit Etikett, EtO-sterilisiert, DNA-frei, einzeln steril verpackt 1 * 800 ST
Catalog # SARS80.629.101
Supplier:  SARSTEDT
Forensik-Abstrichtupfer in Transportröhre mit Belüftungsmembran, Tupferstab aus Holz, spitzer Tupferkopf, selbsttrocknend in der Röhre, mit Etikett, EtO-sterilisiert, DNA-frei, einzeln steril verpackt 1 * 800 ST
Catalog # SARS80.629.101
Supplier:  SARSTEDT
Frequently Bought Together