Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
HWS-Gleitring-Rührverschluss, neue Form, Körper in PEEK Rührwellenaufnahme aus PEEK Dichtungen aus Viton für Wellen-Ø 16 mm, mit NS 45/40 1 * 1 items
Catalog # HWSA3792645
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
HWS-Gleitring-Rührverschluss, neue Form, Körper in PEEK Rührwellenaufnahme aus PEEK Dichtungen aus Viton für Wellen-Ø 16 mm, mit NS 45/40 1 * 1 items
Catalog # HWSA3792645
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
Frequently Bought Together