Cartes 80.5x115.5mm en PTFE blanc n°CAS 9002-84-0 épaisseur 1 mm livré avec certificat matière - Ra < 0.6µm 1 * 6 Pce
Catalog # IDEASTPD842-A
Supplier: IDEA CONCEPTION
Cartes 80.5x115.5mm en PTFE blanc n°CAS 9002-84-0 épaisseur 1 mm livré avec certificat matière - Ra < 0.6µm 1 * 6 Pce
Catalog # IDEASTPD842-A
Supplier: IDEA CONCEPTION
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
VWR® Facial Tissues
Supplier: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Nitrile Gloves
Supplier: VWR Collection
pH indicator strips, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Transfer Pipettes, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrile Gloves
Supplier: VWR Collection
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Nitrile gloves, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR® Serological Pipette, Standard Line
Supplier: VWR Collection