Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
HWS-Ablaufventil H/PT 20mm, selbstnachstellend, kplt. ohne Glasteil, mit integriertem PT 100 (4-Leiter), Stössel PTFE, LÀnge 109mm (Standard) 1 * 1 items
Catalog # HWSA3200295/4PL0
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
HWS-Ablaufventil H/PT 20mm, selbstnachstellend, kplt. ohne Glasteil, mit integriertem PT 100 (4-Leiter), Stössel PTFE, LÀnge 109mm (Standard) 1 * 1 items
Catalog # HWSA3200295/4PL0
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
Frequently Bought Together