Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Coussin absorbant 8 x17 Modèle 222004 Matériau : Polypropylène avec filtre non tissé Compatible pour une utilisation en salle blanche Dimensions : 22 x 43 cm 4 couches encapsulées Conditionnement : 12 coussins emballés individuellement Carton de 12 1 * 12 Pce
Catalog # BSNC222004
Supplier:  Basan
Coussin absorbant 8 x17 Modèle 222004 Matériau : Polypropylène avec filtre non tissé Compatible pour une utilisation en salle blanche Dimensions : 22 x 43 cm 4 couches encapsulées Conditionnement : 12 coussins emballés individuellement Carton de 12 1 * 12 Pce
Catalog # BSNC222004
Supplier:  Basan
Frequently Bought Together