Saisie de commande
France
Lien pour commanderContactUsLinkComponent
Boîtes à décades

Boîtes à décades

Boîte de résistances à 7 décades, DR 07, 1 Ω à 11,111110 MΩ
Catalog # 139-0399
Supplier:   ELC
Boîtes à décades
Catalog # 139-0399
Supplier:  ELC
Boîtes à décades
Boîtes à décades

Boîte de résistances à 7 décades, DR 07, 1 Ω à 11,111110 MΩ

Price
273,28 €
Log in for availability
1 * 1 Pce
Product Details & Documents

Boîtes à décades permettant de tester des circuits électroniques avec différentes résistances, capacités et inductances.

  • Commutateurs robustes à armature métallique et contacts dorés
  • Prises de sécurité
  • Face avant inclinée encastrable dans un coffet au format rack 19" (483 mm)
  • Conforme à la norme EN 61010-1

Capacitance decade box: Max voltage: 300 V DC or 230 V AC; high accuracy 1% and low temperature coefficient; discharge button.

Inductance decade box: Accuracy: 5%; inductors wound round a ferrite pot core - Q factor between 55 and 100; max voltage 150 V AC/DC or 250 V AC/DC with earth connected.

Resistance decade boxes: The DR04 - DR07 boxes use metal film resistors offering 0,5% accuracy and temperature coefficientof 50 ppm/°C; the DR08 box uses thick film resistors offering 1% accuracy and temperature coefficientof 100 ppm/°C.

Specifications
  • Désignation:
    Boîte de résistances à 7 décades, DR 07, 1 Ω à 11,111110 MΩ
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.