Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
7 COMPOSES POUR IC DANS H2O Fluorides (F-) 20mg/l Chlorides (Cl-) 1000mg/l Nitrites (NO2-) 1000mg/l Bromides (Br-) 1000mg/l Nitrates (NO3-) 1000mg/l Phosphates (PO43-) 1000mg/l Sulphates (SO42-) 1000mg/l 1 * 500 mL
Catalog # CMPL823E.1K.W.L5
7 COMPOSES POUR IC DANS H2O Fluorides (F-) 20mg/l Chlorides (Cl-) 1000mg/l Nitrites (NO2-) 1000mg/l Bromides (Br-) 1000mg/l Nitrates (NO3-) 1000mg/l Phosphates (PO43-) 1000mg/l Sulphates (SO42-) 1000mg/l 1 * 500 mL
Catalog # CMPL823E.1K.W.L5
Frequently Bought Together