Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
SYSTEME CHEMI-SMART 5000Description : Système de photodocumentation dédié à la chemiluminescence Caméra CCD refroidie par éléments Peltier - éléments actifs: - 1280(H) x 1024(V) pixels, taille du pixel 6,7 x 6,7 µm - 640( H) x 512(V) pixels, taille p 1 * 1 Pce
Catalog # 732-6514
Supplier:  Vilber Lourmat
SYSTEME CHEMI-SMART 5000Description : Système de photodocumentation dédié à la chemiluminescence Caméra CCD refroidie par éléments Peltier - éléments actifs: - 1280(H) x 1024(V) pixels, taille du pixel 6,7 x 6,7 µm - 640( H) x 512(V) pixels, taille p 1 * 1 Pce
Catalog # 732-6514
Supplier:  Vilber Lourmat
Frequently Bought Together