TITRIVIN BTB est destiné au contrôle des analyses manuelles. Une quinzaine de paramètres sont connus avec précision. Périodiquement, le technicien analyse le contenu d’un flacon par ses méthodes habituelles : il doit retrouver les valeurs de référen 1 * 6 Pce
Catalog # DUJABTB
Supplier: LABORATORIES DUJARDIN SALLERON
Frequently Bought Together