TITRIVIN BTA est un étalon de contrôle pour une quinzaine de paramètres. Intercalé tous les 10 échantillons de vins analysés, il rép ond aux besoins du contrôle continu des analyseurs automatiques. L’observation à terme d’une dérive appelle la mise e 1 * 20 Pce
Catalog # DUJABTA
Supplier: LABORATORIES DUJARDIN SALLERON
Frequently Bought Together