Aréomètre de précision divisé en 0,2 gm/3, calibré à 20°C, conçu pour le dosage rapide de l’extrait sec des vins par la méthode dens imétrique (notice et tables de calcul incluses). Il est livré avec certificat de calibration attestant de la conformi 1 * 1 Pce
Catalog # DUJA393000
Supplier: LABORATORIES DUJARDIN SALLERON
Frequently Bought Together