Selon règlement CE n°2676/90. Il permet d’évaluer, d’après la masse volumique du moût de raisin, sa teneur en sucre et l’alcool prob able, c’est-à-dire le titre alcoolique du vin que l’on obtiendra après fermentation complète. Il est calibré à 20°C e 1 * 1 Pce
Catalog # DUJA385000
Supplier: LABORATORIES DUJARDIN SALLERON
Frequently Bought Together