La série TITRIVIN AA (AA1 à AA5) fournit une gamme de valeurs ordonnées des 11 paramètres les plus courants pour calibrer les courbe s de réponse des appareils automatiques. Elle est conditionnée en boîtes de 20 ampoules auto-sécables de 10 ml. 1 * 20 Pce
Catalog # DUJAAA4
Supplier: LABORATORIES DUJARDIN SALLERON
Frequently Bought Together