ENREGISTREUR THERMALIM IIR -35 +15°C Durée d'enregistrement : 7 jours. Capteur ø 10 mm de longueur 100 mm relié au boitier par un capillaire ø 3 mm d'une longueur de 3 m. Boîtier compact (144 x 144 x 119 mm). Fonctionne sur pile 1,5 V (LR6). Livré av 1 * 1 Pce
Catalog # 620-0546
Supplier: JULES RICHARD INSTRUMENTS
Frequently Bought Together