Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
LPompe à vide Pascal Débit 5,4 m3/h, vide limite 2.10-3 mbarJoints en élastomère Viton®,Cuve revêtue PTFE ®,Visserie, boîtes à soupa pes et ressorts acier inox,Voyant du niveau d'huile en verre.Vide limite partiel, 10-4 mbarCharge d'huile, 0,83lEmbou 1 * 1 Pce
Catalog # ALCA205C1MHEM
Supplier:  ALCATEL
LPompe à vide Pascal Débit 5,4 m3/h, vide limite 2.10-3 mbarJoints en élastomère Viton®,Cuve revêtue PTFE ®,Visserie, boîtes à soupa pes et ressorts acier inox,Voyant du niveau d'huile en verre.Vide limite partiel, 10-4 mbarCharge d'huile, 0,83lEmbou 1 * 1 Pce
Catalog # ALCA205C1MHEM
Supplier:  ALCATEL
Frequently Bought Together