Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Loupes clairantes tous azimuts, Loupes clairantes tous azimuts quipes d'une fixation par tau (ouverture maximale de 46 mm)., D signation: Lentille asphrique avec 145 mm, 2,5 x 1 * 1 Pce
Catalog # 630-0207
Supplier:  TOULEMONDE
Loupes clairantes tous azimuts, Loupes clairantes tous azimuts quipes d'une fixation par tau (ouverture maximale de 46 mm)., D signation: Lentille asphrique avec 145 mm, 2,5 x 1 * 1 Pce
Catalog # 630-0207
Supplier:  TOULEMONDE
Frequently Bought Together