Saisie de commande
France
Lien pour commanderContactUsLinkComponent
Boîtier à 6 prises, Economy

Boîtier à 6 prises, Economy

Avec interrupteur, sécurité enfants et de surtension, 1,5 m
Catalog # 139-1375
Supplier:   BACHMANN ELEKTRO
Boîtier à 6 prises, Economy
Catalog # 139-1375
Supplier:  BACHMANN ELEKTRO
Boîtier à 6 prises, Economy
Boîtier à 6 prises, Economy

Avec interrupteur, sécurité enfants et de surtension, 1,5 m

Price
27,68 €
Connexion pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents

Bloc multi-prises avec enrouleur de câble pratique et esthétique.

  • Prise avec double mise à la terre
  • Bride de montage pour une fixation rapide et sûre
  • Prises inclinées à 35°

Couleur: blanc.

Spécifications
  • Désignation:
    Avec interrupteur, sécurité enfants et de surtension
  • Longueur:
    1,5 m