Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Handrefraktometer Brix 15HP, Meßbereich 0 - 15 Brix +/- 0,1, 1,3330 - 1,3557 nd, Temperaturkompensation 1 * 1 ST
Catalog # 635-2529
Supplier:  REICHERT
Handrefraktometer Brix 15HP, Meßbereich 0 - 15 Brix +/- 0,1, 1,3330 - 1,3557 nd, Temperaturkompensation 1 * 1 ST
Catalog # 635-2529
Supplier:  REICHERT
Frequently Bought Together