Digital Solutions
Applications
Support
About
France
ContactUsLinkComponent
Fluorescein disodium salt
Fluorescein disodium salt
Fluorescein disodium salt
PRLS88333.180
:
PROLABO CMP
:
Fluorescein disodium salt
PRLS88333.180
:
PROLABO CMP
:
Pack type:
Glass bottle
Pk:
100 mL
Seq:
2440
:
:
376.28 g/mol
:
13,04185
:
> 300 °C
:
1.601 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
208-253-0
:
518-47-8
:
C₂₀H₁₀Na₂O₅
:
MFCD00167039