Saisie de commande
France
ContactUsLinkComponent
Méthanol, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC, J.T.Baker®
Flammable
Toxic
Health
Méthanol, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC, J.T.Baker®
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Flammable
Toxic
Health
Méthanol, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC, J.T.Baker®
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
Specifications
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    min. 99.8 %
  • Residue after Evaporation (in ppm):
    max. 1
  • Water (H2O):
    max. 0.02 %
  • at 235 nm:
    max. 0.005
  • at 254 nm:
    max. 0.001
  • Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine):
    max. 50 ng/ml
  • Aluminium (Al):
    max. 50
  • Calcium (Ca):
    max. 50
  • Iron (Fe):
    max. 100
  • Potassium (K):
    max. 50
  • Magnesium (Mg):
    max. 50
  • Sodium (Na):
    max. 50
  • at 225 nm:
    max. 0.20
  • at 280 nm:
    max. 0.01