VWR®, Protections pour paillasse
Supplier: VWR Collection
Jump to:
About this item
Papier de haute qualité, lisse et absorbant, qui absorbe rapidement les liquides renversés, avec une couche épaisse de polyéthylène laminé qui empêche toute infiltration sur la surface de travail.
- Retient les réactifs qui ont fui dans les laboratoires radiochimiques et empêche la contamination radioactive
- Permet de récupérer les matériaux coûteux qui ont fui
- Protection contre la casse pour les surfaces dures
- Couche d'absorption pour éliminer l'eau ou les solvants des chambres de dessiccation
- Matériau de protection imperméable pour le revêtement des cages d'animaux
Taux d'absorption : 115-9220 et 115-9221 : 500 ml/m².
Taux d'absorption : 115-0673 : 750 ml/m²
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Papier de haute qualité, lisse et absorbant, qui absorbe rapidement les liquides renversés, avec une couche épaisse de polyéthylène laminé qui empêche toute infiltration sur la surface de travail.
- Retient les réactifs qui ont fui dans les laboratoires radiochimiques et empêche la contamination radioactive
- Permet de récupérer les matériaux coûteux qui ont fui
- Protection contre la casse pour les surfaces dures
- Couche d'absorption pour éliminer l'eau ou les solvants des chambres de dessiccation
- Matériau de protection imperméable pour le revêtement des cages d'animaux
Taux d'absorption : 115-9220 et 115-9221 : 500 ml/m².
Taux d'absorption : 115-0673 : 750 ml/m²
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf VWR® for filtration VWR® for Lab Safety VWR® for Lab Safety VWR® for Liquid Handling
Product Literature
More
CoC VWR Bench Protectors, White.pdf