Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
 
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 98%
  APOSOR322668-500G
 :  
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 98%
  APOSOR322668-500G
 :  

 

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    500 g
  • Seq:
    3645

 

 

 :
 :157.169 g/mol
 :Ambient
 :7149-65-7
 :C₇H₁₁NO₃
 :MFCD00064497