
Sodium hydroxide 3 mol/l (3 N) in aqueous solution
Fournisseur: PROLABO CMP
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1310-73-2
:
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548
:40 g/mol
Point d'ébullition:109 °C (1013 hPa)
Densité:≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Frequently Bought Together