Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSHELL® Phenyl-Hexyl
HPLC columns, NUCLEOSHELL® Phenyl-Hexyl
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
HPLC columns, NUCLEOSHELL® Phenyl-Hexyl
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA763736.40
  • MANA763736.46
  • MANA763732.30
  • MANA763738.20
  • MANA763732.40
  • MANA763734.40
  • MANA763734.46
  • MANA763736.20
  • MANA763736.30
  • MANA763738.30
  • MANA763732.46
  • MANA763734.20
  • MANA763732.20
  • MANA763734.30
  • Carbon load:
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • 4,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10