2'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Catalog # MOLE19006781-5G
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
:188.15 g/mol
Point d'ébullition:163 °C (1013 hPa)
Point de fusion:15…17 °C
Densité:1,25 g/cm³ (20 °C)
EINECS:241-434-2
Numéro CAS:17408-14-9
Formule:C₉H₇F₃O
Numéro MDL:MFCD00000378