Order Entry
France
ContactUsLinkComponent
Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Catalog # PRLSMC303337.1000
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
Potassium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Catalog # PRLSMC303337.1000
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037

Spécifications

À propos de cet article

 :
 :97.18 g/mol
Température de stockage:Ambient
EINECS:206-370-1
Numéro CAS:333-20-0
Formule:KSCN
Numéro MDL:MFCD00011413