
Sodium hydroxide 1/1.4 mol/l (1/1.4 N) in aqueous solution
Catalog # PRLS87160.410
Fournisseur: PROLABO CMP
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Plastic container
- Pk:10 L
- Seq:5214
Spécifications
À propos de cet article
:
:40 g/mol
Densité:1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:3266
ADR:8,III
:GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548