Sodium thiosulfate 21 g/l en solution aqueuse
Catalog # PRLS85233.410
Supplier: PROLABO CMP
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic container
- Cdt:10 L
- Seq:5214
Specifications
About this item
:
:158.11 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499