
Sodium hydroxide 2.5% in aqueous solution
Catalog # PRLS85205.290
Fournisseur: PROLABO CMP
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:40 g/mol
Température de stockage:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
:GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548